Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PTFE no estéril
Diseñado para el análisis de rutina diario. El filtro de jeringa de PTFE no estéril Fisherbrand™ incluye una membrana de PTFE hidrófoba para la filtración de soluciones orgánicas para HPLC. Disponible en dos diámetros de membrana (13 y 25 mm) y dos tamaños de poro (0,2 y 0,45 μm).
Marca: Fisherbrand™
47.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13320kg
Description
- Ideal para la filtración de disolventes
- Alto procesamiento de muestras y baja unión de proteínas
- Membrana de PTFE hidrófoba resistente a productos químicos
- Carcasa de polipropileno resistente
Spécification
Blanco | |
0,45 μm | |
Para una amplia gama de aplicaciones | |
Paquete de 100 | |
Filtro de jeringa |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estériles | |
Polipropileno | |
100/paq. | |
13 mm |