Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PTFE no estéril
Diseñado para el análisis de rutina diario. El filtro de jeringa de PTFE no estéril Fisherbrand™ incluye una membrana de PTFE hidrófoba para la filtración de soluciones orgánicas para HPLC. Disponible en dos diámetros de membrana (13 y 25 mm) y dos tamaños de poro (0,2 y 0,45 μm).
Marca:  Fisherbrand™
46.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15161499
  • 111.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal para la filtración de disolventes
  • Alto procesamiento de muestras y baja unión de proteínas
  • Membrana de PTFE hidrófoba resistente a productos químicos
  • Carcasa de polipropileno resistente
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
0,2 μm
Para una amplia gama de aplicaciones
Paquete de 100
Filtro de jeringa
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Polipropileno
100/paq.
13 mm
Certificados
Ver productos accesorios