Learn More
Fisherbrand™ Filtro para jeringa de nailon no estéril
Diseñado para el análisis de rutina diario. El filtro para jeringa de nailon no estéril Fisherbrand™ incluye una membrana de nailon en una carcasa de polipropileno para la filtración de soluciones acuosas agresivas de una jeringa estándar. Hay disponibles membranas de 25 mm de diámetro con tamaños de poro de 0.2 o 0.45 μm.
Marca:  Fisherbrand™
36.26 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15121499
  • 86.75€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Diseñado para su uso con soluciones acuosas agresivas
  • Ideal para la filtración rutinaria de mezclas acuosas y mezclas de disolventes y agua
  • Membrana de nailon hidrófila de 25 mm de diámetro
  • Carcasa de polipropileno sólida y químicamente resistente
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Nailon
No estériles
Polipropileno
50/paq.
25 mm
Nailon
0,2 μm
Filtración de mezclas acuosas y mezclas de disolvente/agua agresivas
50/pack
Filtro de jeringa
Certificados
Ver productos accesorios