Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de repuesto para el desionizador de agua de plástico no presurizados
Estos cartuchos de repuesto no presurizados proporcionan agua desionizada para muchas aplicaciones y se utilizan con desionizadores de agua de plástico no presurizados Thermo Scientific™.
77.90€ - 318.00€
Especificaciones
Pureza 0,1 - 20 µS/cm
Tipo no presurizados
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
10593634
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50155442
100 l/h
318.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10665473
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50155437
50 l/h Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Los cartuchos de repuesto para el desionizador de agua de plástico no presurizados Thermo Scientific™ ofrecen agua desionizada para numerosas aplicaciones. Para su uso con desionizadores de agua de plástico no presurizados, que son pequeños sistemas compactos que ofrecen agua desmineralizada. Ideal para laboratorios pequeños, pero también para el suministro de autoclaves y lavadoras en consultorios médicos y de dentistas.
Especificaciones
Especificaciones
0,1 - 20 µS/cm
no presurizados