Learn More
Masterflex™ Non-DEHP Tubing
76.45€ - 115.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), REACH, ISO 10993 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon |
Longitud global (métrico) | 15,24 m |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de investigación farmacéutica y biotecnológica |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15477633
|
Masterflex™
95666-06 |
19,1 mm |
115.00€
50 pies |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15407643
|
Masterflex™
95666-09 |
6,4 mm |
76.45€
50 pies |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), REACH, ISO 10993 | |
Tygon | |
Aplicaciones de investigación farmacéutica y biotecnológica | |
1 unidad | |
Translúcido |
Esterilizable en autoclave | |
15,24 m | |
-42 °C | |
Estéril | |
de 74 °C |