Learn More
Invitrogen™ Human TACR3 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0509
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15388620
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
NK3R Synthetic Peptide, PEP-0509, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 18 amino acids near the center of human NK3R.PEP-0509 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20392.
Especificaciones
Especificaciones
6870
purified
Human TACR3
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
P29371
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
TACR3
0.02% sodium azide
50 μg
PBS