Learn More
Ansell™ Monos desechables y estériles BioClean-D™ con capucha y orificios para pulgar
198.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
307.38 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
307.38 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Medio
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 108 a 116 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 132 a 140 cm
De 76 a 84 cm
De 92 a 100 cm
Altura (métrico):
De 158 a 164 cm
De 170 a 176 cm
De 182 a 188 cm
De 188 a 194 cm
De 194 a 200 cm
De 200 a 206 cm
Descripción
- Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Propiedades antiestáticas
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
- Cremallera frontal con solapa.
- Ojales para el pulgar en la muñeca
- Espalda, puños y tobillos elásticos
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE Drum
- Bajo nivel de partículas
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
- Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Especificaciones
Tipo de producto | Mono desechable con capucha y agarre de pulgares |
Tamaño | 2XL |
Material | Tejido CleanTough™ |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2 |
Modelo | S-BDCHT |
Tamaño del tórax (métrico) | De 116 a 124 cm |