Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Integrated Boots
219.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 100 a 108 cm
De 108 a 116 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 132 a 140 cm
De 84 a 92 cm
De 92 a 100 cm
Altura (métrico):
De 164 a 170 cm
De 170 a 176 cm
De 176 a 182 cm
De 182 a 188 cm
De 188 a 194 cm
De 194 a 200 cm
De 200 a 206 cm
Descripción
- Compatible con ISO Clase 4
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Tejido CleanTough™ antiestático, de bajo pelaje y duradero
- Cremallera con cubierta frontal
- Suelas antideslizantes
- Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE Drum Baja particulación
- Nivel garantizado de esterilización:10⁻⁶
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | XL |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Elástico |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Modelo | S-BDFC |
Tamaño del tórax (imperial) | 42-45 pulg |
Tamaño del tórax (métrico) | De 108 a 116 cm |