Learn More
Invitrogen™ Nitric Oxide Assay Kit
Mida la composición del óxido nítrico (NO) y la composición total como valores separados de los niveles de nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-) en orina, saliva, plasma, suero y otros fluidos biológicos.
Marca:  Invitrogen™ EMSNO
357.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Código de producto. 10752345
  • 536.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Analice la composición del óxido nítrico (NO) y la composición total como valores separados de los niveles de nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-) en orina, saliva, plasma, suero y otros fluidos biológicos con nuestro kit de ensayo de óxido nítrico Thermo Scientific.
Información adicional y pedidos en línea
El kit de ensayo de óxido nítrico es para la determinación cuantitativa de nitrito (NO2-) y nitrato (NO3-) en fluidos biológicos. El kit utiliza la enzima nitrato reductasa para convertir el nitrato en nitrito. El nitrito se detecta entonces como un azocolorante resultado de la reacción de Griess que absorbe la luz visible a 540 nm. La interacción del óxido nítrico (NO) en un sistema se mide mediante la determinación de las concentraciones de nitrato y nitrito en la muestra. Los niveles relativos de nitrito y nitrato pueden variar de manera sustancial, por lo que la determinación más precisa de la producción total de óxido nítrico requiere la medición de nitrato y nitrito.
  • Objetivo: Óxido nítrico (NO) y niveles relativos de nitrito (NO2-) y nitrato (NO3-)
  • Formato: Tinción colorimétrica (azocolorante) para placas transparentes de 96 pocillos
  • Medición: Absorbancia a 540 nm (± 20 nm)
  • Intervalo del ensayo: De 0 a 100 μM
  • Sensibilidad: Nitrito de 0,222μM; Nitrato de 0,625μM
  • Precisión: Depende de varios factores (por lo general, CV intra e interensayo ≤ 5 %)
  • Tipos de muestras: Orina, saliva, plasma, suero y otros fluidos biológicos
  • Tiempo total del ensayo: 15 minutos (ensayo de nitrito); 45 minutos (ensayo de nitrato)
  • Tamaño de muestras: 50 μl
Incluye:
El kit completo contiene reactivos Griess, patrones de nitrito y nitrato, nitrato reductasa, NADH y diluyentes.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.