Learn More
Nitric acid, Environmental Grade Plus, 68-70%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
Color | De incoloro a amarillo |
Punto de ebullición | 121°C |
Densidad | 1.41g/mL |
Olor | Pungent |
Cantidad | 1000 mL |
Forma física | Destilación de cuarzo líquido, doble subebullición |
Número UN | UN2031 |
Índice Merck | 14,6577 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.01 |