Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrana de nitrato
Marca: Mettler Toledo™ 51340011
589.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Especificaciones
En ISE de nitrato de oro | |
Membrana de polímero | |
De 0 °C a 50 °C | |
De 2 a 12 |