Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de nueve posiciones
Realice aplicaciones de mezcla diferentes al mismo tiempo. Los agitadores de nueve posiciones Cole-Parmer™ cuentan posiciones de mezcla controladas individualmente.
Marca: Cole-Parmer™ 51450-28
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El imán con forma en U exclusiva mantiene sujeta la barra de agitación con firmeza
- Construcción de cerámica resistente a la corrosión
- El control continuo de velocidad proporciona una acción de agitación suave a 1500 rpm
- Estos agitadores de varias posiciones ofrecen más versatilidad que los agitadores de una sola posición
- Disponible con hasta nueve posiciones de agitación
- Incluye cable de 1,8 m (6 pies) con enchufe
Especificaciones
De 100 a 1500 rpm | |
Cerámica | |
230 V CA | |
11,43 cm | |
44,45 cm | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
50 Hz |
9 | |
40 lb | |
4,5 in | |
17,5 in | |
12 in | |
12 in | |
12 in | |
2,25 A |