Learn More
Fisherbrand™ Pinzas Hoffman
Para su uso con tubos de hasta 15 mm en el laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Con bisagra de tornillo para fijación
- Fabricados con chapado en níquel
- 10 por pack
Especificaciones
10/paq. | |
Mango niquelado | |
Para su uso con tubos con un diámetro exterior de 15 mm |
Pinza Rexaloy | |
Bisagras de tornillo para fijación |