Learn More
R&L Enterprises™ Pinzas de 3 dientes de plástico/níquel
Sujeta de forma segura y firme artículos en el laboratorio. Las pinzas de 3 dientes R&L Enterprises™ se han fabricado con aleación de aluminio colado, activado por embates de latón niquelado y tornillo doble de acero niquelado con cabezal de plástico que gira sobre un pasador de acero inoxidable.
33.00€ - 45.15€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Abrazadera de tres dientes |
Material | Níquel, plástico |
Diámetro (métrico) | 90 mm |
Código de producto | Marca | Jaw Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Jaw Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10527514
|
R&L Enterprises™
1020 |
No cargado por resorte |
33.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775376
|
R&L Enterprises™
1020/1 |
Accionado por resorte |
45.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Mandíbulas recubiertas de plástico resistente a productos químicos
- Para uso con artículos de hasta 90 mm de diámetro
- Diseñadas para sujetar artículos dentro de las mandíbulas
- No se recomienda sujetar los artículos por los puntos
- Disponible con o sin mordazas accionadas por resorte
Especificaciones
1 unidad | |
Abrazadera de tres dientes | |
Níquel, plástico | |
90 mm |