Learn More
Nickel Electro™ Espátula con un extremo de cuchara de acero inoxidable Metalware Range™
La espátula con un extremo de cuchara de acero inoxidable Nickel Electro™ Metalware Range™ es una herramienta rápida y fácil de limpiar compuesta por una cuchara en un extremo y una espátula en el otro.
Marca: Nickel Electro™ 2013
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Rápida de limpiar y con un aspecto atractivo y brillante, lo que la convierte en el material de elección para aplicaciones que requieren superficies estériles.
- Inmune a soluciones esterilizantes, a la mayoría de los químicos orgánicos y colorantes, y a una amplia variedad de químicos inorgánicos
- No magnética
- Acabado brillante
Especificaciones
5 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Espátula doble Chattaway | |
Aplicaciones estériles | |
130 x 10 mm | |
Níquel |
Estéril | |
2 mL | |
Brillo | |
10 mm | |
De -196 °C a +550 °C | |
130 mm |