Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubierta de níquel para crisol
16.10€ - 131.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15411367
|
Thermo Scientific™
035901.KT |
Para 36040 crisol | 500mL |
92.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15431397
|
Thermo Scientific™
035987.KT |
Para 35946 crisol | 75mL |
40.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15491397
|
Thermo Scientific Chemicals
036006.KT |
Para 35889 crisol | 5 ml |
20.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15421407
|
Thermo Scientific Chemicals
036021.KT |
Para 35925 crisol | 50 ml |
29.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15441407
|
Thermo Scientific™
036023.KT |
Para 35969 crisol | 45mL |
16.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15471407
|
Thermo Scientific™
036027.KT |
Para 36071 crisol | 55mL |
16.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15411417
|
Thermo Scientific Chemicals
036042.KT |
Para 35906 crisol | 20 ml |
19.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15461417
|
Thermo Scientific™
036059.KT |
Para 35904 crisol | 30 ml |
24.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15401437
|
Thermo Scientific™
036082.KT |
Para 35927 crisol | 25 ml |
16.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15411447
|
Thermo Scientific™
036113.KT |
Para 35991 crisol | 35 ml |
16.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15451377
|
Thermo Scientific™
035942.KT |
Para 36057 crisol | 100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15401387
|
Thermo Scientific™
035959.KT |
Para 36053 crisol | 100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15461357
|
Thermo Scientific™
035895.KT |
Para 36034 crisol | 1000mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15441397
|
Thermo Scientific™
036000.KT |
Para 35883 crisol | 20 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15471367
|
Thermo Scientific™
035921.KT |
Para 36084 crisol | 250mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15491367
|
Thermo Scientific™
035923.KT |
Para 36019 crisol | 250mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||