Learn More
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator is designed for color matching of pale-colored samples where a long path length is desirable for accurate results.
312.00€ - 1260.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13131671
|
Lovibond Tintometer™
172170 |
Kit de actualización Nessleriser 2250 | Par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos |
312.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13121671
|
Lovibond Tintometer™
172250 |
Nessleriser 2250 | Soporte |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13191661
|
Lovibond Tintometer™
172030 |
Nessleriser 2150 | Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 113 mm con émbolos |
1260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13101671
|
Lovibond Tintometer™
172040 |
Nessleriser 2250 | Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos |
1190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El comparador Lovibond Tintometer™ Nessleriser está diseñado para la correspondencia cromática de muestras de color pálido en las que se recomienda una longitud de trayectoria larga para obtener resultados precisos.
- Color comparator/colorimeter
- Usess comparator disc standards
- Determines chemical concentrations in solutions
- Available options:
- Tube length (250mm/113mm)
- Lighting (lighting unit or ambient light)
- DB 420 glass anti-meniscus plungers