Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno
Se utilizan en líneas de flujo para líquidos y gases en numerosas aplicaciones.
16.60€ - 473.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11885492
|
Fisherbrand™
|
10 x 12 mm |
52.15€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11577063
|
Fisherbrand™
|
10 x 24 mm |
217.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11895492
|
Fisherbrand™
|
12,5 x 17 mm |
65.70€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11587063
|
Fisherbrand™
|
12,5 x 29,5mm |
473.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11825502
|
Fisherbrand™
|
25 x 31,5mm |
183.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11845492
|
Fisherbrand™
|
3 x 4,5mm |
16.60€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11835502
|
Fisherbrand™
|
3 x 9 mm |
39.40€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11845502
|
Fisherbrand™
|
5 x 13 mm |
82.65€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11855492
|
Fisherbrand™
|
5 x 8 mm |
24.45€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10366344
|
Fisherbrand™
|
6,5 x 1,5mm |
26.05€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11875492
|
Fisherbrand™
|
8 x 10 mm |
41.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11865502
|
Fisherbrand™
|
8 x 20 mm |
160.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11855502
|
Fisherbrand™
|
6,5 x 10 mm |
119.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Resistente al calor, al ozono, a los aceites de petróleo y a los disolventes de hidrocarburos
- Escala de temperatura: de - 30 °C a 100 °C
Especificaciones
Neopreno | |
10 m |