Learn More
Aalborg™ Válvula estándar de latón
Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM. La válvula de aguja Aalborg™ para caudalímetro de latón está diseñada para controlar una amplia gama de caudales de líquidos y gases.
75.21€
Especificaciones
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 82 °C |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Caudalímetro de gas/líquido de 150 mm |
Tipo | Válvula estándar |
Código de producto | Marca | Caudal de aire | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal de aire | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11862380
|
Aalborg™
VCLBB |
5000 mL/min | 350 ml/min |
75.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11812400
|
Aalborg™
VCHBB |
60000 mL/min | 3500 ml/min |
75.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11778808
|
Aalborg™
VCMBB |
20000 mL/min | 1200 ml/min |
75.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Disponible en tres tamaños de aguja de orificio superpuestos de una manera cómoda.
- Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM.
- Las válvulas se ofrecen con patrones de caudal recto (T) o de 90 grados (L). Todas las válvulas se suministran con 3,17 mm (1/8 in). Puertos de entrada y salida de FNPT.
- Los cartuchos de válvulas también son intercambiables con las válvulas integradas de la serie Aalborg de la gama de productos de caudalímetros P, T, S y G.’
- Cierre hermético de burbujas
Especificaciones
82 °C | |
Caudalímetro de gas/líquido de 150 mm | |
Válvula estándar |