Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho natural
Fabricados con caucho natural elástico, estos tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y buena adhesión. Los tapones de caucho natural Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ resisten agentes químicos en el uso normal de laboratorio. Ideales para uso con pipetas, viales, frascos, matraces o globos.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 20301350
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
- Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en lugares húmedos)
- Estándar DIN 18271
- Color gris-azul
Especificaciones
Azul | |
13 D | |
8 mm | |
50/paq. |
Tapón | |
20 mm | |
12 mm | |
Caucho natural |