Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones con faldón plegables de caucho natural
Utilice estos tapones para una protección extra de los extremos del tubo durante el transporte, la manipulación y otras operaciones durante las que los tubos requieren protección interna y en los extremos. Los tapones con faldón plegables de caucho natural Saint Gobain Life Sciences proporcionan un sellado excelente.
31.85€ - 84.75€
Especificaciones
Material Caucho natural
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11704598
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
407018-20
11,5 mm/20 mm de Al
84.75€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11784588
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
407013-50
10 mm/20 mm de Al Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11794588
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
407015-20
11 Mm/20 mm de Al Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11714598
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
407020-20
12,5 mm/19 mm de Al Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11724598
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
40702510
18 mm Al/25 mm Al Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11774588
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
407010-50
8,5 mm/13 mm de Al Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11734598
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
407030-05
22 mm/27,5 mm de Al Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Los tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y buena adhesión
  • Tono gris-azul: fabricado con caucho natural
  • Resistencia a la temperatura de - 35 a + 70 °C (120 °C en calor húmedo)
Especificaciones
Especificaciones
Caucho natural