Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de plástico desechables National Target
Utilice estas jeringas de plástico desechables para dispensar los volúmenes pequeños de líquidos o para ejercer presión través de nuestros filtros de jeringa.
Marca: Thermo Scientific™ S7510-3
28.36 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
Descripción
Dispense y filtre pequeños volúmenes de líquidos con estas jeringas desechables, que se usan con los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific™ Target2™. Las jeringas de plástico desechables Thermo Scientific™ National Target son la opción ideal para todas las aplicaciones de filtro de jeringas. Estas jeringas desechables tienen un diseño de dos piezas con cilindros de polipropileno y émbolos de polietileno. Así se elimina la necesidad de juntas de émbolo de caucho o sintético y no requiere ninguna silicona ni aceite lubricante en el cuerpo.
- Elija jeringas Luer-Slip o Luer-Lock, con capacidades que van desde 1 hasta 50 mL.
- Sin esterilizar
- Empaquetados a granel
Especificaciones
Polietileno (émbolo), Polipropileno (cuerpo) | |
Jeringa con deslizamiento Luer | |
3 mL | |
Filtro de jeringa | |
No estéril |
Jeringas Luer-Slip; capacidad de 3 mL | |
Sí | |
National Target | |
Luer Lock |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.