Learn More
Thermo Scientific™ Viales de muestras de vidrio con cierre de rosca, con tapones con parte superior abierta y septos National
Los viales de muestras de vidrio con cierre de rosca National Thermo Scientific™ con tapones de rosca abierta y septos incluyen viales envueltos al vacío, con sus tapones y septos correspondientes envasados por separado.
150.99€ - 168.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio |
Septo | PTFE/silicona |
Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) con septum |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12458666
|
Thermo Scientific™
B7990-3A |
8 ml | 17 mm | 60 mm |
150.99€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12478666
|
Thermo Scientific™
B7990-4A |
16 ml | 21 mm | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Los viales de muestras de vidrio con cierre de rosca National Thermo Scientific™ con tapones de rosca abierta y septos incluyen viales envueltos al vacío, con sus tapones y septos correspondientes envasados por separado.
- Kits prácticos sin montar
- Vidrio ámbar 51A
- Eliminan la lixiviación de iones
- Proporcionan un pH uniforme durante el periodo de almacenamiento de la muestra
- Con tapones de rosca de parte superior abierta de polipropileno y septos de PTFE/silicona
- Envasado cómodo para almacenes o armarios de laboratorio
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
PTFE/silicona | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) con septum |