Learn More
Nasco Unidad completa Sludge Judge™ II
Fabricado con tubos de plástico rígido con tres secciones de 5 pies (1,53 m), proporciona la máxima resistencia para el muestreo de líquidos a largas distancias
Marca: Nasco B01355WA
Detalles adicionales : Peso : 1.70000kg
Descripción
Fabricado con tubos de plástico rígido con tres secciones de 1,53 m (5 pies), proporciona la máxima resistencia para el muestreo de líquidos a largas distancias
El Sludge Judge™ II está formado por un tubo de plástico con un diámetro exterior de 1 a 0,25 pulg (3,18 cm) que proporciona el doble de capacidad y una unidad muy rígida cuando se monta.14
- Diseñado para el muestreo de sólidos del 5 % o menos
- Contiene 6 onzas por pie (178 ml por 0,31 m) y se puede montar de acuerdo con los requisitos del trabajo
- Sume o reste las secciones según sea necesario, los marcadores de 1 pie (31 m) del tubo ayudarán a identificar la cantidad de lodo en el depósito
- La unidad se compone de tres secciones de 5 pies (1,53 m) (superior, extensión, inferior) o bien pueden combinarse secciones individuales según sea necesario
- No esterilizables en autoclave
- Un año de garantía
Especificaciones
ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003 | |
Policarbonato con estabilizador ultravioleta | |
General: 15 pies; sección: 5 pies | |
1,25 in |
Muestras de sólidos del 5 % o menos | |
Muestreador de gran capacidad Sludge Judge™ II | |
General: 4,6 m; sección: 1,53 m | |
3,18 cm |