Learn More
BRAND™ Frascos de lavado de LDPE con cabezal de lavado intercambiable
Click to view available options
Capacidad: 250mL
Descripción
- Tubo de suministro de altura ajustable
- El LDPE proporciona resistencia y flexibilidad.
- Se suministra en paquetes de 50
Especificaciones
Tamaño del tapón | GL25 |
Diámetro (métrico) | 59mm |
Para utilizar con (equipo) | Frasco multifuncional |
Altura (métrico) | 240 mm |
Tipo de producto | Frasco |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Material | LDPE |
Transparencia | Sí |