Learn More
Biochrom Espectrofotómetro UV-Vis de microvolumen NanoVue Plus con impresora
Instrumento fácil de usar diseñado para mediciones fiables de ácidos nucleicos y proteínas. Incluye impresora y funciona sin necesidad de utilizar un PC.
Marca: Biochrom 28956058
Detalles adicionales : Peso : 6.00900kg
Descripción
- Documentos IQ/OQ disponibles
- La placa de muestras de color dorado mejora la compatibilidad con la amplia gama de productos químicos y tipos de muestras utilizados en los laboratorios actuales.
- Métodos predefinidos para la cuantificación de proteínas, incluyendo UV directo, Bradford, BCA, Biuret y Lowry, con capacidad para cumplir con los 27 estándares.
- Analiza con precisión volúmenes bajos de 0,5 a 5 μl para la conservación de muestras valiosas.
- Dos trayectoria ópticas: 0,2 mm y 0,5 mm
- La cómoda placa de muestras de caída y lectura elimina la necesidad de cubetas y capilares.
- Métodos predefinidos para la cuantificación de ácidos nucleicos, incluyendo la concentración y la pureza.
- Espectrofotómetro UV Visible para una cuantificación rápida y exacta de muestras de proteínas y ácidos nucleicos.
- Sin PC: La gran pantalla gráfica de alta resolución permite una lectura rápida de los resultados relevantes.
- Con solo tocar un botón se muestran las curvas de calibración, la cinética o las mediciones de relaciones.
- La placa hidrófoba reduce la contaminación cruzada de muestras y permite una excelente recuperación de las muestras.
Especificaciones
Máx. ± 1 % a 259 nm, de 0,7 a 0,8 A utilizando uracilo | |
260 x 390 x 100mm | |
5nm | |
De 200 a 1100 nm | |
50/60Hz | |
Incluido | |
±0,5 nm |
Matriz CCD doble | |
Xenón estabilizado de larga duración | |
Nanoplus con impresora | |
100-240 V CA, ± 10 %, 50/60 Hz | |
0,2 mm o 0,5 mm (automático o manual) | |
±2nm | |
4,5kg |