Learn More
Thermo Scientific™ Bomba de vacío manual de cinc/aluminio Nalgene™ con manómetro
La presión completa en la toma se obtiene con solo dos recorridos cuando se utiliza la bomba de vacío manual de cinc/aluminio con manómetro Thermo ScientificTM NalgeneTM.
Marca: Thermo Scientific™ 6133-0010
151.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.02420kg
Descripción
La presión completa en la toma se obtiene con solo dos recorridos cuando se utiliza la bomba de vacío manual de cinc/aluminio con manómetro Thermo Scientific™ Nalgene™, una bomba autolubricante de uso múltiple con una excelente eficacia. La bomba está moldeada en cinc/aluminio resistente a la corrosión y se puede desmontar para reparar o sustituir piezas internas, esta bomba manual alcanza fácilmente un vacío de 635 mm de mercurio o una presión de 30 psi.
- Diseñada con asa ergonómica para facilitar el bombeo en las manos
- Resistente a la corrosión y reparable para ofrecer una larga vida útil en el laboratorio
- Velocidad de bombeo de 15 cc por impulso
- Palanca de cambio fácil para cambiar de vacío a presión.
- Manómetro calibrado en pulgadas de mercurio y en kPa
- Se conecta a un tubo flexible de 63,5 cm (0,25″) de diámetro interno; incluye un tubo de PVC transparente de 0,7 m (2′) de longitud
- Incluye el kit de reparación 6133-2000 para realizar tareas de mantenimiento y reparación de piezas internas para prolongar la vida de su bomba manual
Especificaciones
Bomba de vacío | |
4 | |
15 cc | |
6133-2000 |
1 | |
35 kPag (30 psig) | |
Bomba de vacío |