Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Catalog Number p-4521929
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Protect contents from UV light with these opaque amber HDPE bottles.
Protect contents from UV light with Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure. These high-density polyethylene bottles meet the requirements of light-resistant containers per USP latest edition and are bulk-packed for easy handling.
Características:
  • Tapón de polipropileno ámbar opaco
  • La boca ancha permite el llenado y la dispensación de líquidos y polvos de forma sencilla
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 1 oz, 30 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-415 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Diámetro (métrico) 34 mm
Altura (imperial) 2,3 pulg. (con tapón); 2,2 pulg. (sin tapón)
Altura (métrico) 63 mm
Anchura (imperial) 1,35 in
Tipo de producto Frasco de envasado
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frascos de envasado de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included
Graduated No
Boca Ancho
Forma Forma redonda
Mostrar más Mostrar menos
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.