Learn More
Thermo Scientific™ Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene™
Almacene materiales líquidos o secos en los frascos IP2 de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales como envases internos en embalajes combinados.
Marca: Thermo Scientific™ 2199-0008
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Almacene materiales líquidos o secos en los frascos IP2 de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales como envases internos para los clientes que diseñen, monten y certifiquen sus propios embalajes combinados, estos frascos económicos están diseñados para resistir fisuras y punciones características de los impactos en los envíos.
- A prueba de fugas†, cada lote de frascos se somete a un control de detección de fugas a 15 psi (103 kPa).
- Boca ancha para facilitar el llenado con materiales secos o líquidos
- Tapones de rosca de polipropileno incluidos.
Especificaciones
Polipropileno (PP) | |
131 mm | |
5,1 in | |
De 43 a 415 mm | |
250 ml | |
Natural translúcido | |
33 mm | |
Tapones de rosca de polipropileno (PP) | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
12 | |
Sí | |
Redondo |
Frasco IP2 | |
61 mm | |
Tapón de rosca | |
250 ml (8 oz) | |
0,71 l (8 oz) | |
Frascos de boca ancha Passport IP2 | |
33 mm | |
131 mm | |
72 | |
Cumplen el apartado 5.0.2.9 de las regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA. | |
Ancha |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.