Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ con tapón
Utilice los frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor calidad.
90.26€ - 335.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Descripción | Frasco económico de boca ancha ámbar |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Ámbar |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10214021
|
Thermo Scientific™
DS2185-0001 |
30 ml | 28 mm | ||||||
10204071
|
Thermo Scientific™
DS2185-0002 |
60 ml | 28 mm | ||||||
10122831
|
Thermo Scientific™
DS2185-0004 |
125 ml | 38 mm |
236.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10080571
|
Thermo Scientific™
DS2185-0008 |
250 ml | 43 mm |
159.00€
paquete de 72 |
|
||||
10498222
|
Thermo Scientific™
DS2185-0016 |
500 ml | 53 mm |
335.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10469952
|
Thermo Scientific™
DS2185-0032 |
1 l | 63 mm |
138.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Lleve a cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca ancha color ámbar de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno de alta densidad son la versión ligera del frasco Nalgene de calidad de laboratorio original de color ámbar. El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz. Útiles para almacenamiento, transporte y envasado, ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Características:- Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
- Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta - 100 °C (- 148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
- Tapones sin revestimiento con garantía de estanqueidad; sin revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
- Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
- A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Especificaciones
Ámbar | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Ámbar | |
Sí | |
Sí | |
Forma redonda | |
Sin septum | |
Tapón de rosca |
Frasco económico de boca ancha ámbar | |
No estéril | |
Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación. Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP. | |
No esterilizable en autoclave | |
Ancho | |
Frasco económico de boca ancha | |
Polipropileno | |
No |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.