Learn More
Thermo Scientific™ Membrana de calidad de agua Nalgene™
Los filtros de membrana de nitrato de celulosa cuentan con certificación oficial para trabajos de calidad del agua
Marca: Thermo Scientific™ DS0205-4045
92.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
Descripción
Los filtros de membrana de nitrato de celulosa cuentan con certificación oficial para trabajos de calidad del agua.
- Los discos de membrana estériles están optimizados para las pruebas microbianas de aseguramiento y control de la calidad, y presentan las tasas de recuperación más altas
- Membranas blancas y negras para una fácil visibilidad de las colonias
- Las membranas de rejilla están impresas con tinta no tóxica para facilitar la enumeración de colonias
Certifications
Cumple las normas de la EPA y la APHA para trabajos de calidad de agua
Especificaciones
Blanco | |
0,45 μm | |
1,85 in |
Nitrato de celulosa | |
Filtro de membrana | |
47 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.