Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Versi-Dry™
Los protectores de superficie Versi-Dry™ tienen un resistente reverso de polietileno que ofrece protección frente a los productos químicos más agresivos.
Marca:  Thermo Scientific™ 62050-00
88.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.41000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10294361
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los protectores de superficie Versi-Dry® tienen un resistente reverso de polietileno que ofrece protección frente a los productos químicos más agresivos.
Se utiliza como protector de mesas de trabajo, estantes y armarios, o bien como paño para limpiar salpicaduras.
  • Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
  • El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
  • Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
  • Versi-Dry absorbe rápidamente salpicaduras de hasta 750 ml/m2 gracias a sus miles de partículas Thirsty Cells.
Especificaciones
Especificaciones
Protector de superficie
750 mL/m^2
91 m
51 cm
1 rollo
1/paquete
Polietileno
300 pies
20 pulg
Rollo en paquete dispensador
1 rollo
Rollo dispensador de absorbancia estándar Versi-Dry de 20 pulg. x 300 pies; 1 rollo x 300 pies