Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de HDPE con ventilación Nalgene™ para matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso
Garantice un intercambio de gases estériles mezclas y cultivos celulares de suspensión con tapones con ventilación de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso.
25.10€ - 38.80€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | HDPE |
N.º por caja | 12 |
N.° por paquete | 1 |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10133532
|
Thermo Scientific™
4114-0038 |
Frascos de 125, 250 mL |
25.10€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10571033
|
Thermo Scientific™
4114-0045 |
Matraces de 500, 1000, 2000mL |
38.80€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Garantice un intercambio de gases estériles mezclas y cultivos celulares de suspensión con tapones con ventilación de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso.
- Polietileno azul de alta densidad con membrana de PTFE hidrofóbica de 0,2 μm
- Intercambio de aire sin desenroscar el tapón
- Membrana sometida a un sellado térmico, lo que favorece la estanqueidad
Especificaciones
Azul | |
12 | |
Estéril |
HDPE | |
1 | |
Ventilado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.