Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para embudos de filtro Nalgene™
El adaptador para embudos de filtro Thermo Scientific™ Nalgene es la versión envasada a granel de los adaptadores para embudo que se suministran con los embudos de filtro para pruebas analíticas de las series 145 y 147.
Marca: Thermo Scientific™ DS0345-0001
Detalles adicionales : Peso : 4.43000kg
Descripción
Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, el hardware y los accesorios de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ se pueden utilizar junto con nuestras diversas líneas de dispositivos de filtración.
Características- Las salidas están espaciadas para facilitar el manejo de embudos de filtro individuales.
- La llave de paso de Teflon™ de cada válvula interrumpe el caudal si se emplean menos de tres bocas de salida.
- Idóneo para su utilización con el embudo de filtro reutilizable Nalgene con abrazadera
- Para uso con embudos de filtración analíticos Nalgene analíticos o embudos de filtración para pruebas.
Incluye:
Tres bocas de salida de vacío, cada una de ellas con válvula de dos vías y puerto de ventilación; conector de vacío dentado para tubo de 0,38 ″ (9,5 mm) de diámetro interno.
Nota:
Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Colector de embudo para filtro de vacío | |
Acero inoxidable | |
Colector de vacío |