Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de tubos de tipo T Nalgene™
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo T dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal.
Marca: Thermo Scientific™ 6151-0250
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo T Thermo Scientific™ Nalgene™ dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal. Los productos se suministran con doble envase para mantener el grado de limpieza.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
6,35 mm | |
38,1 mm | |
72 |
Conector tipo T | |
Polipropileno | |
1,5 in | |
Diámetro interno de los tubos1,9 cm (1 x 4 pulg) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.