Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrenches
Assure accurate torque readings when applying closures with specific torque wrench fittings.
Marca: Thermo Scientific™ 2195-6177
Detalles adicionales : Peso : 1.00600kg
Descripción
Assure accurate torque readings when applying closures with Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings. Proper torquing of Nalgene closures is critical to leakproof† sealing.
Estas llaves pueden usarse para confirmar la configuración de la máquina de roscado, efectuar inspecciones en la línea y comprobar pares. Deben usarse con racores de llave dinamométrica Nalgene.
Información para pedidos:
Pida los racores que coincidan con la resina del tapón.
Compatible con:
Racores de llave dinamométrica Thermo Scientific Nalgene (serie 2195)
†El término “a prueba de fugas” se aplica a productos Thermo Scientific Nalgene que cumplan los criterios siguientes: a) Sistemas de cierre con tapones para frascos, matraces o embudos de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos. b) Sistemas de cierre para frascos, matraces o embudos de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Llave dinamométrica | |
Racores de llave dinamométrica Nalgene (serie 2195) | |
De 0 a 250 lb |
3/8 pulg | |
1 unidad |