Learn More
Thermo Scientific™ Llave de paso de tres vías Nalgene™
Disfrute de la flexibilidad del sistema de transferencia de líquidos en el propio laboratorio con una llave de paso de tres vías dispuesta en forma de T para simplificar la conexión de dos (o tres) vías de la llave de paso.
61.10€ - 199.00€
Especificaciones
Tipo | Llave de paso |
---|---|
Material | Polipropileno |
Plug Material | Polipropileno |
Outlet Port | Tubos |
Código de producto | Marca | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11389554
|
Thermo Scientific™
6470-0002 |
2 mm |
199.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11399554
|
Thermo Scientific™
6470-0004 |
4 mm | |||||||
10792732
|
Thermo Scientific™
6470-0004 |
4 mm |
61.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Disfrute de la flexibilidad del sistema de transferencia de líquidos en el propio laboratorio con una llave de paso de tres vías Thermo Scientific™ Nalgene™ dispuesta en forma de T para conectar con facilidad dos (o tres) vías de la llave de paso.
- Las salidas tubulares tienen forma de T y son aptas para tubos de 6,35 mm (0,25 pulg) a 10,92 mm (0,44 pulg).
- De polipropileno con tapón de TFE Teflon™ a prueba de fugas† y antienganche.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Llave de paso | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Tubos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.