Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para almacenamiento de microplacas Nalgene™
Las gradillas para almacenamiento en horizontal Thermo Scientific™ Nalgene garantizan un sistema cómodo y seguro para guardar y transportar muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas de bancos criogénicos.
Marca: Thermo Scientific™ 5039-0048
Detalles adicionales : Peso : 3.35000kg
Descripción
Las gradillas para almacenamiento en horizontal Thermo Scientific™ Nalgene garantizan un sistema cómodo y seguro para guardar y transportar muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas de bancos criogénicos.
Son perfectas para almacenar bibliotecas de genomas, bibliotecas de ADN y ARN, y componentes para análisis de detección de alto rendimiento.
- Las gradillas admiten viales de almacenamiento criogénico Cryobank de 1,0 ml.
- Diseño en horizontal que encaja en la mayoría de refrigeradores y congeladores
- El clip de retención, situado en cada compartimento, asegura las placas en su lugar
- Con asas superiores y laterales para un transporte más cómodo
- Soporte para etiqueta que facilita la identificación del contenido de la gradilla
Especificaciones
Rack para microplacas | |
Plata | |
Aluminio | |
1 | |
38,7 x 13,9 x 21,6 cm | |
15 pulg | |
5,5 in | |
8,5 in |
4 x 4 | |
Microplacas | |
Rectángulo | |
1 | |
38,7 cm | |
13,9 cm | |
21,6 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.