Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de polipropileno copolímero Nalgene™
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
48.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Descripción
Los frascos de polipropileno copolímero Thermo Scientific Nalgene tienen forma cuadrada para ahorrar espacio y pueden esterilizarse en autoclave repetidas veces.
La forma cuadrada que ahorra espacio se combina con la posibilidad de esterilizarse en autoclave.
- Los lados cuadrados permiten un buen uso del espacio y una fácil sujeción
- Graduado para facilitar la dispensación
- Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
- Frascos translúcidos que permiten ver el nivel de líquido
- Útil entre 0 ° y 135° C (32 ° and 275 °F)
Incluye:
- Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos El diseño del cuello del frasco está protegido por el registro de marcas comerciales de los Estados Unidos nº 2857283. El frasco cuadrado con diseño de rebordes arqueados está protegido por el registro de marcas comerciales de los Estados Unidos n.º 2857279.
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (16 oz) |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural, translúcido |
Descripción | Frasco cuadrados de boca estrecha |
Diámetro (imperial) | 2.9 pulg |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.1 pulg |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Incluye | Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas |
Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.