Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Garantice la dispensación de líquidos segura y eficaz con llaves Thermo Scientific™ Nalgene™ para depósitos de almacenamiento Nalgene™ de hasta 100 galones con un saliente roscado instalado de fábrica.
265.00€ - 545.00€
Product Code | Brand | Tamaño del tapón | Material | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño del tapón | Material | Price | Quantity & Availability | ||||
12867830
|
Thermo Scientific™
6420-0500 |
Rosca NPT macho de 12.7 mm | PEBD |
265.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12877830
|
Thermo Scientific™
6420-0750 |
Rosca macho de NPT de 19 mm | PEBD |
287.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15981651
|
Thermo Scientific™
6421-0010 |
1.12 pulg × 12 roscas hembra | Polipropileno |
545.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Garantice la dispensación segura y eficaz desde depósitos con las llaves Thermo Scientific™ Nalgene™ para depósitos de almacenamiento. Las llaves se han diseñado para su uso con depósitos Nalgene™ de hasta 100 gal con un saliente roscado instalado de fábrica.
Incluye- Juntas tóricas de PTFE (6421-0010 incluye dos juntas tóricas)
Garantía: 90 días
Nota:
Asegúrese de que el recipiente y la llave tengan una resistencia química compatible antes de la instalación.
Specifications
Llave | |
100 gal | |
1 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.