Learn More
Thermo Scientific™ Kit medidor de sedimentación Nalgene™
Analice el proceso de lodo activado con esta herramienta elaborada completamente en plástico para operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales. Una alternativa económica en comparación con sus equivalentes de vidrio.
Marca: Thermo Scientific™ 1010-0507
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Analice el proceso de lodos activados con el kit de sedimentación Thermo Scientific™ Nalgene™. Este kit, una herramienta elaborada completamente en plástico para operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales, es una alternativa económica a los equivalentes de vidrio. Las pruebas de centrífuga y medidor de sedimentación para la calidad del lodo se utilizan para analizar el proceso de lodo activado. El tarro de 2 l es liviano, transparente y resistente a golpes, con graduaciones en blanco fáciles de leer. La pala permite agitar la muestra sin rayar el tarro. Los tubos se adaptan a centrífugas de sobremesa de hasta 6000 x g sin almohadillas ni adaptadores.
Características:
- El contenedor de 2 L es liviano, transparente y resistente a golpes, con graduaciones en blanco legibles.
- La pala permite agitar la muestra sin rayar el recipiente.
- Los tubos de centrífuga cuentan con graduación en relieve y cierres de fricción.
- Aptos para centrífugas de sobremesa; los tubos a prueba de rotura resisten fuerzas de hasta 6000 × g sin acolchado ni adaptadores, lo que elimina el riesgo de roturas de vidrio
Información para pedidos:
- Dimensiones aproximadas del tarro: de D.E. × Al: 13,2 × 19,1 cm
- Dimensiones del tubo, D.E. × Al: 1,7 × 11,9 cm
- Tarro y tapa de repuesto disponibles, solicite el n.º de cat. 711010-9507
Incluye:
- Tarro y tapa de policarbonato
- Pala de polipropileno
- Diez tubos para centrífuga cónicos de policarbonato de 15 ml con tapones de polipropileno de ajuste por fricción
- Folleto de instrucciones
- Hoja de datos
Especificaciones
El kit cuenta con la evaluación del centro NTOTC (National Training and Operational Technology Center) de la agencia | |
Si Settlometer | |
4 | |
Medidor de sedimentación | |
4.7 pulg | |
119mm | |
0,6 pulgadas | |
17mm |
polipropileno | |
policarbonato | |
1 | |
7.5 pulg | |
191mm | |
5.2 pulg | |
133mm |