Learn More
Thermo Scientific™ Bombas de vacío manuales y reparables de PVC con manómetro Nalgene™
Opere fácilmente estas bombas de vacío manuales y reparables de PVC, idóneas para sifonaje, filtración, transferencia de líquidos, purga de conductos de líquido y verificación de fugas.
231.75€ - 283.00€
Especificaciones
Descripción | Bomba manual de PVC reparable Nalgene con indicador |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
N.º por caja | 4 |
Vacío máx. | 635 mm (25 pulg) Hg |
Tipo | Bomba de vacío |
Código de producto | Marca | Caudal | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10060691
|
Thermo Scientific™
6132-0010 |
15 cc | 6132-2000 |
231.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10411991
|
Thermo Scientific™
6132-0020 |
36 cc | 6132-2000 |
283.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Opere fácilmente bombas de vacío manuales y reparables de PVC con manómetro Thermo Scientific™ Nalgene™, las cuales son idóneas para sifonaje, filtración, transferencia de líquidos, purga de conductos de líquido y verificación de fugas. Son unidades ligeras y autolubricantes con tapas desmontables en la toma de salida y accionador para liberar el vacío sin desconectar las bombas de la línea. Consiguen y mantienen rápidamente un vacío de 635 mm (25 pulg) Hg. El accionador de liberación de vacío solo necesita una mano para su manejo; basta el dedo índice para liberar el vacío.
Características:- El manómetro controla el vacío en kPa y pulgadas de mercurio, lo que permite obtener una indicación visual de la velocidad de vacío y el progreso.
- El nuevo diseño de su asa las hace más duraderas y ergonómicas.
- Velocidad de liberación de vacío ajustable que ofrece control.
- La presión completa en la toma se obtiene con solo dos recorridos, lo que proporciona un funcionamiento más eficiente.
- Tapa desmontable en la toma de salida y accionador para liberar el vacío sin desconectar las bombas de la línea.
- Velocidad de liberación de vacío ajustable controlada mediante el accionador en la bomba.
- La boquilla se adapta a tubos con un diámetro interno de 0,63 cm (0,25 pulg).
- El sistema se puede desmontar para reparar o sustituir piezas internas.
Incluye:
Tubo de plástico transparente Nalgene 180 de 0,6 m (2 pies).
Especificaciones
Bomba manual de PVC reparable Nalgene con indicador | |
4 | |
Bomba de vacío |
1 | |
635 mm (25 pulg) Hg |