Learn More
Thermo Scientific™ Bombas de vacío manuales Nalgene™ sin manómetro
Las bombas de vacío manuales Thermo Scientific Nalgene sin manómetro están fabricadas de PVC.
138.50€ - 171.00€
Especificaciones
Descripción | Bomba de vacío manual reparable |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
N.º por caja | 4 |
Vacío máx. | 635 mm (25 pulg) Hg |
Tipo | Bomba de vacío |
Código de producto | Marca | Caudal | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10008570
|
Thermo Scientific™
6131-0010 |
15 cc | 6132-2000 |
138.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10739511
|
Thermo Scientific™
6131-0020 |
36 cc | 6132-3000 |
171.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las bombas de vacío manuales Thermo Scientific Nalgene sin manómetro están fabricadas de PVC.
El nuevo diseño de su asa las hace más duraderas.
- Consiguen y mantienen rápidamente un vacío de 25 in. (635 mm) Hg.
- El accionador de liberación de vacío se maneja con una sola mano; basta el dedo índice para liberar el vacío.
- Velocidad de liberación de vacío ajustable.
- La presión completa en la toma se obtiene con solo dos recorridos.
- Tapa desmontable en la toma de salida y el accionador para liberar el vacío sin desconectar la bomba de la línea.
- Sin manómetro de vacío.
- Velocidad de liberación de vacío ajustable mediante el accionador en la bomba.
- La boquilla admite tubos de 0,25in. de D.I. estándar.
Se suministra con tubo de plástico transparente de 2ft. (60 cm) de longitud.
Especificaciones
Bomba de vacío manual reparable | |
4 | |
Bomba de vacío |
1 | |
635 mm (25 pulg) Hg |