Learn More
Thermo Scientific™ Frascos estériles de almacenamiento con filtro Nalgene™ Rapid-Flow™
Ahorre tiempo y reduzca al mínimo la contaminación con estos frascos de almacenamiento con filtro esterilizados mediante radiación. Excelentes como recipientes de almacenamiento de un solo uso.
112.00€ - 167.00€
Especificaciones
Material | Frasco de poliestireno transparente de Virgon, tapón de HDPE virgen pigmentado blanco |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Modelo | Ancho |
Boca | Ancho |
Fit for Purpose | Estéril |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10074470
|
Thermo Scientific™
455-0500 |
500 mL |
112.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10278370
|
Thermo Scientific™
455-0150 |
150 mL |
140.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10636591
|
Thermo Scientific™
455-0250 |
250 mL |
158.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10546361
|
Thermo Scientific™
455-1000 |
1 L |
167.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Ahorre tiempo y reduzca al mínimo la contaminación con los frascos estériles de almacenamiento con filtro Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™. Utilícelos con filtros para parte superior de frasco Nalgene o como repuestos o receptáculos adicionales para las unidades de filtro de esterilización y cultivo tisular Nalgene. Excelentes como recipientes de almacenamiento de un solo uso.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Frasco de poliestireno transparente de Virgon, tapón de HDPE virgen pigmentado blanco | |
Ancho | |
Estéril |
Estéril | |
Ancho |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.