Learn More
Thermo Scientific™ Unidades de filtro desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™
Mayor eficacia de filtración. Membranas de PES y un diseño Rapid-Flow exclusivo, que ofrecen rápidas velocidades de caudal y un alto rendimiento, al mismo tiempo que protegen frente a la contaminación de cultivos celulares.
Marca: Thermo Scientific™ 156-4020
179.74 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.65500kg
Descripción
Mayor eficacia de filtración. Las unidades de filtro desechables Thermo Scientific™ Nalgene Rapid-Flow con membrana de PES (poliétersulfona) cuentan con el exclusivo diseño de placa de soporte de flujo rápido Rapid Flow, que proporciona caudales rápidos y un alto rendimiento. Como la última línea de defensa contra la contaminación del cultivo celular, las membranas de poliétersulfona (PES) de bajo nivel de unión de proteínas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles son la mejor opción para la filtración estéril de medios de cultivo celular, suero, aditivos y tampones.—
- Disponible en membranas PES, CN, SFCA y de nailon. Los dispositivos están codificados por colores según la membrana.
- Los dispositivos ofrecen el flujo más rápido y la obstrucción más baja de alternativas comparables
- PES disponible de 0,1 um PES para protección de micoplasma
- Los dispositivos PES 0,2 um realizan pruebas con embriones y células madre (MEA)
- Sin pirógenos ni endotoxinas: las unidades Rapid-Flow cumplen con los estándares de prueba más rigurosos de cualquier unidad de filtración en vacío.
- Disponible con documentación estéril preparada para su uso
- Algunos productos de esta página tienen la etiqueta ACT de My Green Lab para permitir decisiones de compra de productos sostenibles basadas en datos (consulte Especificaciones completas en la tabla de productos para ver la participación de artículos)
Especificaciones
Sí | |
0,2 μm | |
12 | |
Unidad de filtro | |
500 mL | |
Estéril |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | |
Estéril | |
12 | |
500 mL | |
75 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.