Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, color verde
Identifique muestras con rapidez mediante los tapones de vial de microenvasado de perfil bajo de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles en una amplia variedad de colores.
121.00€ - 161.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
---|---|
Material | PPCO |
Esterilidad | Estéril |
Material del cierre | Copolímero de polipropileno |
Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10512425
|
Thermo Scientific™
342821-0110 |
11 mm | Natural |
152.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11314475
|
Thermo Scientific™
342821-1112 |
11 mm | Rosa |
122.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10600914
|
Thermo Scientific™
342821-0111 |
11 mm | Blanco |
161.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10747283
|
Thermo Scientific™
342821-0112 |
11 mm | Amarillo |
122.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10671674
|
Thermo Scientific™
342821-0114 |
11 mm | Verde |
152.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10542615
|
Thermo Scientific™
342821-0115 |
11 mm | Rojo |
152.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10384003
|
Thermo Scientific™
342821-0116 |
11 mm | Azul |
121.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10120323
|
Thermo Scientific™
342821-0118 |
11 mm | Morado |
122.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10344053
|
Thermo Scientific™
342821-1111 |
11 mm | Ámbar |
121.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Identify samples quickly using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer (PPCO) resin—excellent for PCR reagents. Closures are sterile and ready to use.
PPCO Closures:- Sterile to 10-6 SAL
- RNase/DNase free
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Leakproof† when used with Nalgene Micro Packaging Vials
Ordering Information:
Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile vials separately (Cat. Nos. 342800, 342805).
Especificaciones
11 mm | |
Estéril | |
500 bolsas,1000 cajas | |
11 mm |
PPCO | |
Copolímero de polipropileno | |
Tapón |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.