Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, embalaje a granel, natural
Identifique rápidamente las muestras con los tapones de viales de microenvasado de perfil bajo de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles en varios colores.
116.00€ - 153.00€
Especificaciones
Descripción | Tapones de perfil bajo para viales de microenvasado |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
Material | PPCO |
Esterilidad | No estéril |
N.º por caja | 1000 |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Color | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10314053
|
Thermo Scientific™
362821-0110 |
11 mm | Natural |
116.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10786923
|
Thermo Scientific™
362821-0111 |
11 mm | Blanco |
122.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10039302
|
Thermo Scientific™
362821-0112 |
11 mm | Amarillo |
116.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10394143
|
Thermo Scientific™
362821-0114 |
11 mm | Verde |
153.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10354193
|
Thermo Scientific™
362821-0115 |
11 mm | Rojo |
116.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10272953
|
Thermo Scientific™
362821-0116 |
11 mm | Azul |
116.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10199742
|
Thermo Scientific™
362821-0118 |
11 mm | Morado |
116.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10632444
|
Thermo Scientific™
362821-1111 |
11 mm | Ámbar |
116.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10099392
|
Thermo Scientific™
362821-1112 |
11 mm | Rosa |
116.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
Quickly identify samples using Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Micro Packaging Vial Closures, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer resin—excellent for PCR reagents.
Features:- Vials (listed separately) and closures are pressure-tested together at 7.5psig.
- Non-sterile
- Noncytotoxic and nonpyrogenic
- Create a leakproof† seal when used with Nalgene Micro Packaging Vials
Ordering Information:
Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order nonsterile vials separately (Cat. Nos. 362800, 362805).
Spezifikation
Tapones de perfil bajo para viales de microenvasado | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
11 mm | |
No estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.