Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil alto de PPCO con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, color verde
Reduzca el riesgo de contaminación del contenido utilizando los tapones de perfil alto de PPCO con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 342820-0113
Detalles adicionales : Peso : 0.56400kg
Descripción
Reduce the risk of contaminating contents using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials. Polypropylene copolymer closures have no O-ring to fall out and contaminate content, and they are offered in a variety of colors.
Características:
- Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
- Los insertos codificados por colores acoplados de forma permanente no contienen metales pesados tóxicos y no entran en contacto con el contenido del vial
- Los tapones de rosca son estériles a SAL 10-6, sin ARNasa/ADNasa y a prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene.
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1.000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º cat. 342800 y 342805).
Especificaciones
Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | |
11 mm | |
Estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
Naranja | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
Tapón de rosca | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.