Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil alto de PPCO con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: No estériles, sin codificador
Reduzca el riesgo de contaminación del contenido con los tapones de perfil alto de PPCO con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Thermo Scientific™ Nalgene™.
139.00€ - 310.00€
Especificaciones
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
Material | PPCO |
Esterilidad | No estéril |
N.º por caja | 1000 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10364383
|
Thermo Scientific™
362820-0110 |
Transparente |
139.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10640714
|
Thermo Scientific™
362820-0111 |
Blanco |
295.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10068772
|
Thermo Scientific™
362820-0112 |
Amarillo |
295.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11364515
|
Thermo Scientific™
362820-0113 |
Naranja |
295.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10650714
|
Thermo Scientific™
362820-0114 |
Verde |
295.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10242573
|
Thermo Scientific™
362820-0115 |
Rojo |
295.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10110083
|
Thermo Scientific™
362820-0116 |
Azul |
295.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10426853
|
Thermo Scientific™
362820-0117 |
Dorado |
294.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10502425
|
Thermo Scientific™
362820-0118 |
Morado |
295.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10563185
|
Thermo Scientific™
362820-0119 |
Natural |
295.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10631484
|
Thermo Scientific™
362820-1110 |
Verde azulado |
310.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Reduce risk of contaminating contents with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials. Polypropylene copolymer closures have no O-ring to fall out or contaminate contents and are offered with a variety of color coders.
Features:- Vials (listed separately) and closures are pressure-tested together at 7.5 psig
- Threaded, screw closures are nonsterile.
- Leakproof† when used with Nalgene Micro Packaging Vials.
- Permanently attached, color-coded inserts are free of toxic heavy metals.
- Inserts do not come in contact with vial contents.
Ordering Information:
Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile vials separately (Cat. Nos. 342800, 342805).
Especificaciones
Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
Tapón de rosca | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
11 mm | |
No estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.