Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil alto de PPCO de color ámbar con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, embalaje a granel, natural
Identifique rápidamente las muestras con estos tapones de perfil alto. Disponibles estériles en una gran variedad de colores, estos tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido.
Marca: Thermo Scientific™ 342825-1111
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
Descripción
Quickly identify samples using Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials. Offered in a variety of colors, closures have no O-ring to fall out or contaminate contents.
Características:
- Los viales (enumerados por separado) y los tapones de copolímero de polipropileno se prueban juntos bajo presión a 7,5 psig para el transporte aéreo
- Los tapones se utilizan con los viales de microenvasado de PPCO ámbar para proporcionar una barrera para los reactivos fotosensibles
- Los insertos de color permanentemente fijados no contienen metales pesados tóxicos
- Los insertos no entran en contacto con el contenido del vial
- Los tapones de rosca son estériles a SAL 10-6, sin ARNasa/ADNasa, no citotóxicos, apirógenos y a prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene.
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1.000 por caja. Pida los viales estériles ámbar por separado (n.º de cat. 342805).
Especificaciones
Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | |
11 mm | |
Estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
Ámbar | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
Tapón de rosca | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.